Merck
492671
Sigma-Aldrich
Glycerin-2-13C tripalmitat
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
Glyceryl-2-13C trihexadecanoate, Tripalmitin-glyceryl-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)14CO2CH2]213CHO2C(CH2)14CH3
CAS番号:
分子量:
808.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
mp
64-66 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[13CH](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i48+1
InChI Key
PVNIQBQSYATKKL-KRXTUEGCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492671-VAR:
492671-500MG:
492671-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)