Merck
605379
Sigma-Aldrich
D-Galactose-13C6
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H12O6
CAS番号:
分子量:
186.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
169-170 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-QCUDSKIKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605379-BULK:
605379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)