Merck
605425
Sigma-Aldrich
L-Fucose-1-13C
99 atom % 13C
別名:
6-Deoxy-L-galactose-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H12O5
CAS番号:
分子量:
165.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i2+1
InChI Key
PNNNRSAQSRJVSB-ZAHPDWKSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605425-VAR:
605425-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)