Merck
606405
Sigma-Aldrich
アセトフェノン-(環状-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
1-(phenyl-13C6)-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5COCH3
CAS番号:
分子量:
126.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-OLGKHRKTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606405-BULK:
606405-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)