Merck
912433
D-Galactose-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C4H12O6
CAS番号:
分子量:
182.14
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
質量シフト
M+2
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
912433-VAR:
912433-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)