Merck
454621
Sigma-Aldrich
D-Galactose-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H12O6
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
170-172 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i3+1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-CFKSTTJVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
454621-250MG:
454621-VAR:
454621-250MG-PW:
454621-BULK:
454621-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)