Merck
492426
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-d10
98 atom % D
別名:
DL-ロイシン-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CDCD2CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
141.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-SHJFKSRGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492426-1G-PW:
492426-1G:
492426-BULK:
492426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)