Merck
663654
Sigma-Aldrich
4,4-ジメチルシクロヘキサノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O
CAS番号:
分子量:
126.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
41-45 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC1(C)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
663654-250MG:
663654-VAR:
663654-1G:
663654-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)