Merck
759287
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9F3O
CAS番号:
分子量:
166.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.400
密度
1.221 at 25 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h5H,1-4H2
InChI Key
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
759287-VAR:
759287-1G:
759287-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qinglei Meng et al.
Nature communications, 8, 14190-14190 (2017-02-01)
Cyclohexanone and its derivatives are very important chemicals, which are currently produced mainly by oxidation of cyclohexane or alkylcyclohexane, hydrogenation of phenols, and alkylation of cyclohexanone. Here we report that bromide salt-modified Pd/C in H