Merck
694533
Sigma-Aldrich
2-フルオロシクロヘキサノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9FO
CAS番号:
分子量:
116.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.040
bp
111-110 °C/70 mmHg
密度
1.040 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI Key
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F
引火点(℃)
71.1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
694533-1G:
694533-BULK:
694533-VAR:
694533-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)