About This Item
化学式:
(CH3)4C6H6(=O)
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1237421
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T21105-BULK:
T21105-50G:
T21105-10G:
T21105-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)