Merck
82820
Sigma-Aldrich
3-ピリジンスルホン酸
≥98.0% (T)
別名:
P3SA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO3S
CAS番号:
分子量:
159.16
Beilstein:
120822
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder
不純物
≤2% water
mp
>300 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI Key
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Pyridinesulfonic acid can be used in the synthesis of reaction intermediates, such as silver 3-pyridinesulfonate and 3-pyridinesulfonyl chloride.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
82820-25G:
82820-100G:
82820-BULK:
82820-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Symmetrical and unsymmetrical quadruply aza-bridged, closely interspaced, cofacial bis (5, 10, 15, 20-tetraphenylporphyrin) s. 2. Synthesis, characterization, and conformational effects of solvents.
Karaman R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(12), 4889-4898 (1992)
Highly selective guest uptake in a silver sulfonate network imparted by a tetragonal to triclinic shift in the solid state.
Makinen S, et al.
Chemistry?A European Journal, 7(23), 5176-5182 (2001)