Merck
492175
Sigma-Aldrich
ダイアジノン-(ジエチル-d10)
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D10H11N2O3PS
CAS番号:
分子量:
314.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
屈折率
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
83-84 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
1.152 g/mL at 25 °C
アプリケーション
agriculture
environmental
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
InChI Key
FHIVAFMUCKRCQO-HXOHQZFQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diazinon-(diethyl-d10) has been used
  • In analytical methods for routine monitoring of residual pesticide.
  • As an internal standard in GC–MS quantification of pesticides in food.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.0 °F - closed cup
引火点(℃)
112.8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492175-BULK:
492175-5MG:4548173162171
492175-10MG:4548173269290
492175-VAR:
492175-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tomoyuki Tsuchiyama et al.
Journal of chromatography. A, 1589, 122-133 (2019-01-13)
In the analysis of pesticides performed with gas chromatography, the quantitative performance of measurements can be severely compromised by phenomena known as matrix effects. In seeking a solution to the problem of matrix effects, the application of a modifier gas
Bonn Lee et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
A real-life environment during pregnancy involves multiple and simultaneous exposures to toxic chemicals. Perinatal exposures to toxic chemicals have been reported to exert an inhibitory effect on mouse neural development and behaviors. However, the effect of combined exposures of organophosphate
Takashi Yarita et al.
Journal of chromatography. A, 1396, 109-116 (2015-04-22)
The impact of the matrix effect in GC-MS quantification of pesticides in food using the corresponding isotope-labeled internal standards was evaluated. A spike-and-recovery study of nine target pesticides was first conducted using paste samples of corn, green soybean, carrot, and