製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2
InChI Key
MXWJVTOOROXGIU-SGEUAGPISA-N
詳細
アプリケーション
determination of atrazine in water and soil samples using isotope dilution gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Atrazine-d5 may also be used as an internal standard for the estimation of atrazine in water samples using solid-phase extraction and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) followed by liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(LC-ESI-MS/MS).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34053-VAR-R:
34053-BULK-R:
34053-10MG-R:4548173351124