90935
アトラジン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
InChI Key
MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
包装
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90935-BULK:
90935-50MG:4548174012536
90935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Urea, Carbamate, Triazine, Aniline Pesticides on Discovery® C18
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor