Merck
490148
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
L-Phenyl-d5-alanine-a,ß,ß-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CD2CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
173.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,8D
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-WYMAAGAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
490148-BULK:
490148-1G:
490148-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)