Merck
489824
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
4-Hydroxyphenylalanine-carboxy-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i9+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-DMSOPOIOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489824-VAR:
489824-1G-PW:
489824-1G:
489824-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)