Merck
489859
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-3-13C
99% 13C (CP), 99 atom % 13C
別名:
L-4-Hydroxyphenylalanine-3-13C, L-Tyrosine-β-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99% 13C (CP)
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC1=CC=C([13CH2][C@H](N)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-LDSMRRTFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489859-100MG:
489859-BULK:
489859-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)