Merck
605093
Sigma-Aldrich
L-チロシン-(フェニル-4-13C)
99 atom % 13C
別名:
L-4-Hydroxyphenyl-4-13C-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC8H11NO3
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
光学活性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cc[13c](O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i7+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-VGFAOSRESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605093-VAR:
605093-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)