Merck
605956
Sigma-Aldrich
Taurine-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
2-Aminoethane-13C2-sulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CH213CH2SO3H
CAS番号:
分子量:
127.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13CH2][13CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1+1,2+1
InChI Key
XOAAWQZATWQOTB-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
605956-BULK:
605956-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes