Merck
491330
Sigma-Aldrich
Taurine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
2-Amino-15N-ethanesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCH2CH2SO3H
CAS番号:
分子量:
126.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i3+1
InChI Key
XOAAWQZATWQOTB-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
491330-VAR:
491330-BULK:
491330-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)