Merck
07558
Supelco
4-Oxoretinoic acid
analytical standard
別名:
(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxo-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, 4-Ketoretinoic acid, 4-Oxo-all-trans-retinoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O3
CAS番号:
分子量:
314.42
Beilstein:
2878846
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+
InChI Key
GGCUJPCCTQNTJF-FRCNGJHJSA-N
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07558-VAR:
07558-25MG:
07558-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)