Merck
485489
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl213CHCO2H
CAS番号:
分子量:
129.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.575 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1+1
InChI Key
JXTHNDFMNIQAHM-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain,Liver,Testes
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485489-BULK:
485489-VAR:
485489-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shimin Wu et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 100-107 (2017-01-26)
The addition of oxidants for disinfecting water can lead to the formation of potentially carcinogenic compounds referred to as disinfection byproducts (DBPs). Haloacetic acids (HAAs) are one of the most widely detected DBPs in US water utilities and some of