Merck
707198
Sigma-Aldrich
ジクロロ酢酸ナトリウム-13C2
99 atom % 13C
別名:
ジクロロ酢酸-13C2 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl213CH13CO2Na
CAS番号:
分子量:
152.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
powder
mp
198 °C (dec.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI Key
LUPNKHXLFSSUGS-AWQJXPNKSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
707198-BULK:
707198-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)