Merck
605042
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-1-13C-alanine
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC8H11NO2
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][C@](N)(C[13c]1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i7+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-VGFAOSRESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605042-1G:
605042-VAR:
605042-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)