主要文書
8.14037
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol
for synthesis
別名:
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 6-Amino-2-thiocytosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4S
CAS番号:
分子量:
142.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
213-721-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
>280 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=[c]1[nH]c(cc(n1)N)N
InChI
1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
InChI Key
QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3