Merck
489794
Sigma-Aldrich
L-チロシン-(フェニル-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)13C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
187.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[H][C@](N)(C[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-HXCZJXEJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489794-100MG:
489794-100MG-PW:
489794-VAR:
489794-BULK:
489794SP-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)