Merck
489352
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C2
99 atom % 13C
別名:
Ethene-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H213C=13CH2
CAS番号:
分子量:
30.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
0.97 (vs air)
品質水準
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
gas
自己発火温度
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH2]=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1,2+1
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製制御弁Z146951またはZ187224のご使用をお勧めします。
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489352-1L-EU:
489352-VAR:
489352-100ML:
489352-BULK:
489352-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)