Merck
09887
Sigma-Aldrich
ラウリル硫酸アンモニウム 溶液
~30% in H2O (T)
別名:
ドデシル硫酸 アンモニウム塩, ドデシル硫酸アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3NH4
CAS番号:
分子量:
283.43
Beilstein:
5188379
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
anionic
品質水準
フォーム
liquid
分子量
283.43 g/mol
濃度
~30% in H2O (T)
Colorless to Very Light Yellow and Colorless to Very Light Green-Yellow
屈折率
n20/D 1.37
pH
6.8
溶解性
water: soluble at 20 °C
密度
1.02 g/mL at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
InChI Key
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラウリル硫酸アンモニウムは、非極性炭化水素鎖と極性硫酸末端基からなる陰イオン性界面活性剤です。発泡剤として、また洗剤として、多くの工業的用途で使用されます。
アプリケーション
ラウリル硫酸アンモニウムは、以下の用途に使用できます:      
  • 1H-ベンゾ[d]イミダゾール、キノキサリン、2,3-ジヒドロ-1H-ベンゾ[b][1,4]ジアゼピン誘導体と、ベンゼン-1,2ジアミンおよび芳香族アルデヒド/1,2-ジケトン/ケトンの反応による合成触媒     
  • 酸性溶液中の炭素鋼と銅の腐食防止剤。   
  • ゲルキャスティングによる多孔質セラミック製造における界面活性剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09887-VAR:
09887-250ML:
09887-BULK:
09887-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bryan F Shaw et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17681-17695 (2011-09-24)
A previous study, using capillary electrophoresis (CE) [J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 17384-17393], reported that six discrete complexes of ubiquitin (UBI) and sodium dodecyl sulfate (SDS) form at different concentrations of SDS along the pathway to unfolding of UBI
Shobha N Bhattachar et al.
International journal of pharmaceutics, 412(1-2), 95-98 (2011-04-30)
This work reports on the solubility of two weakly basic model compounds in media containing sodium lauryl sulfate (SLS). Results clearly show that the presence of SLS in the media (e.g. simulated gastric fluid or dissolution media) can result in
Robert Renthal et al.
Biophysical chemistry, 159(2-3), 321-327 (2011-09-20)
To probe structural changes that occur when a membrane protein is transferred from lipid bilayers to SDS micelles, a fragment of bacteriorhodopsin containing transmembrane helical segments A and B was studied by fluorescence spectroscopy, molecular dynamics (MD) simulation, and stopped
Minmin Teng et al.
Journal of colloid and interface science, 338(2), 537-541 (2009-07-21)
A Mg2+-induced vesicle phase was prepared from a mixture of tetradecyldimethylamine oxide (C14DMAO) and magnesium dodecyl sulfate [Mg(DS)2] in aqueous solution. Study of the phase behavior shows that at the appropriate mixing ratios, Mg2+-ligand coordination between C14DMAO and Mg(DS)2 results
Lilia Fransisca et al.
Journal of food science, 77(2), M121-M126 (2012-02-09)
It has been reported that washing seeds with a 20000 ppm Ca(OCl)(2) solution as recommended by the U.S. Food and Drug Administration is unable to eliminate E. coli cells attached to seed surfaces, and the bacterial cells that have survived