Merck
489077
Sigma-Aldrich
DL-ニコチン-(メチル-d3)
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D3H11N2
CAS番号:
分子量:
165.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
屈折率
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
247 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3
InChI Key
SNICXCGAKADSCV-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
489077-50MG:
489077-VAR:
489077-50MG-PW:
489077-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)