Merck
755729
Sigma-Aldrich
(±)-Nicotine-(pyridine-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D4H10N2
CAS番号:
分子量:
166.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CCCN2C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
InChI Key
SNICXCGAKADSCV-MNYIHESISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F
引火点(℃)
101 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
755729-VAR:
755729-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)