Merck
488259
Sigma-Aldrich
Bromoethane-13C2
99 atom % 13C
別名:
Ethyl-13C2 bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH2Br
CAS番号:
分子量:
110.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.487 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI Key
RDHPKYGYEGBMSE-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488259-1G:4548173161419
488259-BULK:
488259-VAR:
488259-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)