Merck
604526
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene-13C4
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13CH213CH213CH=13CH2
CAS番号:
分子量:
138.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
98-100 °C (lit.)
密度
1.369 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
Br[13CH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
DMAYBPBPEUFIHJ-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。