Merck
603945
Sigma-Aldrich
トリエチルオルトホルマート-(ホルミル-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
Triethoxy(methane-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
146 °C (lit.)
mp
-76 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCO[13CH](OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7+1
InChI Key
GKASDNZWUGIAMG-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603945-BULK:
603945-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)