Merck
486779
Sigma-Aldrich
L-Alanine-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][13C@@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-JACJRKFSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
486779-100MG-PW:
486779-100MG:
486779-BULK:
486779-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)