Merck
485314
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-d3
98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
2-Propenenitrile-2,3,3-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=CDCN
CAS番号:
分子量:
56.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
密度
0.860 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C(C#N)=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D
InChI Key
NLHHRLWOUZZQLW-FUDHJZNOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F
引火点(℃)
-4.99 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485314-1G-PW:
485314-BULK:
485314-1G:
485314-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)