主要文書
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
pH
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
mp
4-8 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1