Merck
302120
Sigma-Aldrich
ブチルリチウム 溶液
2.0 M in cyclohexane
別名:
n-BuLi, n-ブチルリチウム 溶液, ブチルリチウム, リチウム-1-ブタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3Li
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
1209227
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
2.0 M in cyclohexane
bp
80 °C
密度
0.775 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
n-ブチルリチウム(n-BuLi)は、さまざまな化学中間体を調製する有機合成における強塩基(超塩基)として、広く使用されている有機リチウム試薬です。また、リチウムハロゲン交換およびリチウム金属交換反応の試薬としても使用されます。n-BuLiは炭酸をリチウム化できます。
アプリケーション
n-ブチルリチウム(シクロヘキサン中2.0M)は、以下に使用できます。      
  • スチレンをアニオン重合させてポリスチレンを合成する重合開始剤。      
  • ジアステレオ選択的アルキル化反応における強塩基。
  • ベンズアルデヒドとジ(1H-ピロール-1-イル)ジルコニウム(IV)クロリド錯体を反応させて、2-ベンゾイルピロールを合成する試薬。
包装
25 mL Sure/Sealボトルは使い捨てボトルとして推奨されます。パンクを繰り返すと製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
302120-4X25ML:4548173925677
302120-100ML:4548173936390
302120-VAR:
302120-800ML:4548173936406
302120-PZ:
302120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of the synthetic utility of n-butyllithium and lithium diisopropylamide in the metalations of N, N-dialkyltoluamides.
Ludt RE, et al
The Journal of Organic Chemistry, 38(9), 1668-1674 (1973)
Arene-metal complexes. 13. Reaction of substituted (benzene) tricarbonylchromium complexes with n-butyllithium.
Card RJ and Trahanovsky WS.
The Journal of Organic Chemistry, 45(13), 2560-2566 (1980)
High-field proton NMR study of the aggregation and complexation of n-butyllithium in tetrahydrofuran.
McGarrity JF and Ogle CA.
Journal of the American Chemical Society, 107(7), 1805-1810 (1985)
Lithium intercalation via n-butyllithium of the layered transition metal dichalcogenides.
Dines MB.
Materials Research Bulletin, 10(4), 287-291 (1975)
Yuqiang Ma et al.
ACS nano, 9(7), 7383-7391 (2015-07-01)
Two-dimensional (2D) semiconducting monolayer transition metal dichalcogenides (TMDCs) have stimulated lots of interest because they are direct bandgap materials that have reasonably good mobility values. However, contact between most metals and semiconducting TMDCs like 2H phase WSe2 are highly resistive