Merck
689327
Sigma-Aldrich
ブチルリチウム定量分析用滴定液
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2
分子量:
180.21
UNSPSCコード:
12352103
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
2-propanol, 1.0 M
不純物
≤0.04% water
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline can be used as a titration solution to obtain the accurate concentration of the butyllithium reagent in the solution.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
689327-BULK:
689327-VAR:
689327-5ML:
689327-10X5ML:4548173307060
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?-and ??-Lithiation-Electrophile Trapping of N-Thiopivaloyl and N-tert-Butoxythiocarbonyl ?-Substituted Azetidines: Rationalization of the Regiodivergence Using NMR and Computation
Jackson KE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80, 9838-9846 (2015)