Key Documents
8.18874
Sigma-Aldrich
Butyllithium
(15% solution in n-hexane) for synthesis
別名:
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
蒸気圧
163 hPa ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
240 °C
expl. lim.
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
転移温度
flash point -22 °C
密度
0.68 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
詳細
(15% n-ヘキサン溶液) 合成用
アナリシスノート
Colour (visual)colourless to slight yellowAppearance of substance (visual)clear to turbidAssay (acidimetric)13.5 - 16.5 %Assay (total alcalinity)13.5 - 16.5 %
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(℃)
-22 °C