安全性情報
8.01660
Sigma-Aldrich
Butyllithium
別名:
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
蒸気圧
163 hPa ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
240 °C
expl. lim.
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
転移温度
flash point -22 °C
密度
0.68 g/cm3 at 20 °C
関連するカテゴリー
詳細
15% solution in n-hexane for synthesis
保管および安定性
Store below +30°C.
アナリシスノート
Assay (acidimetric):14.0 - 16.0 %
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1801660/0100:
8016600100:
8016600000:
試験成績書(COA)