同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
含みます
p-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
34 °C (lit.)
mp
-146 °C (lit.)
密度
0.681 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(=C)[13CH]=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i4+1
InChI Key
RRHGJUQNOFWUDK-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-65.2 °F
引火点(℃)
-54 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604518-BULK:
604518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)