Merck
604496
Sigma-Aldrich
2-メチル-1,3-ブタジエン-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
別名:
イソプレン-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC(CH3)=13CH2
CAS番号:
分子量:
69.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
含みます
p-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
34 °C (lit.)
mp
-146 °C (lit.)
密度
0.681 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(=[13CH2])C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i2+1
InChI Key
RRHGJUQNOFWUDK-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-65.2 °F
引火点(℃)
-54 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604496-BULK:
604496-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)