安全性情報
S5519
Sigma-Aldrich
リポタンパク質欠損血清 ヒト血漿由来
sterile-filtered, frozen liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物:
human
由来:
USA origin
無菌性:
sterile-filtered
フォーム:
frozen liquid
輸送温度:
dry ice
由来生物
human
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
frozen liquid
品質
No banding correlating to lipoprotein observed by Agarose Electrophoresis
組成
protein, ≥50 mg/mL biuret
由来
USA origin
濃度
≥50 mg protein/mL Biuret
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
リポタンパク質欠乏血清は、非エステル化コレステロールのLDLからHDLへの移行を阻害することが示されました。
調製ノート
Dulbeccoリン酸緩衝生理食塩水、pH 7.2~7.3に対して透析します
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
S5519-50ML:
S5519-VAR:
S5519-PH:
S5519-50ML-PW:
S5519-BULK:
S5519PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E Velazquez et al.
Biomedica biochimica acta, 50(9), 1109-1114 (1991-01-01)
The in vitro transfer of radiolabelled unesterified cholesterol from human low- and very low- to high-density lipoproteins in the presence of either lipoprotein deficient serum or bovine serum albumin has been studied. The rate of transfer was faster from LDL
Inés Pineda Torra et al.
Molecular and cellular biology, 28(8), 2626-2636 (2008-02-06)
Dysregulation of liver X receptor alpha (LXRalpha) activity has been linked to cardiovascular and metabolic diseases. Here, we show that LXRalpha target gene selectivity is achieved by modulation of LXRalpha phosphorylation. Under basal conditions, LXRalpha is phosphorylated at S198; phosphorylation