安全性情報
S5394
Sigma-Aldrich
リポタンパク質欠損血清 ウシ胎仔由来
frozen liquid
別名:
Fetal Calf Serum, Lipoprotein Deficient Serum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.61
由来生物:
bovine fetus
フォーム:
frozen liquid
輸送温度:
dry ice
由来生物
bovine fetus
品質水準
フォーム
frozen liquid
濃度
≥14 mg protein/mL Biuret
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
不純物
<1 ng/mg protein endotoxin
<5 % of normal lipoprotein
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
ヒト線維芽細胞をリポタンパク質が欠乏した血清中で培養すると、ステロールの生成が低下することが、いくつかの試験で明らかにされています。
アプリケーション
ウシ胎児由来のリポタンパク質除去血清は、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞、胸腺小葉およびヒト末梢血単核細胞(PBMC)の成長培地のサプリメントとして使用されています。
調製ノート
0.2 μmフィルタ-で無菌濾過済
ダルベッコのリン酸緩衝食塩水に対して透析、pH 7.4~7.5
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S5394-PH:
S5394PROC:
S5394-50ML-PW:
S3938-.4ML-PW:
S5394-50ML:
S5394-BULK:
S5394-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P M Giles et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 113(2), 183-191 (1981-06-18)
The biosynthesis and efflux of sterols from cells into the medium were investigated in skin fibroblasts from a control, a patient with obligate heterozygous familial hypercholesterolaemia and a patient with the homozygous condition. The behaviour of the cells was studied
Brian T Emmer et al.
PLoS genetics, 17(1), e1009285-e1009285 (2021-01-30)
Hypercholesterolemia is a causal and modifiable risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease. A critical pathway regulating cholesterol homeostasis involves the receptor-mediated endocytosis of low-density lipoproteins into hepatocytes, mediated by the LDL receptor. We applied genome-scale CRISPR screening to query the
Lipid-mediated presentation of MHC class II molecules guides thymocytes to the CD4 lineage
Komaniwa S, et al.
European Journal of Immunology, 39(1), 96-112 (2009)
Utsab Subedi et al.
International journal of molecular sciences, 24(3) (2023-02-12)
Neointimal hyperplasia is characterized by a loss of the contractile phenotype of vascular smooth muscle cells (VSMCs). Our group has recently shown that VSMC proliferation and migration are mediated by lysophosphatidic acid (LPA) during restenosis, but the role of autotaxin
Sterol regulatory element-binding protein (SREBP) cleavage regulates Golgi-to-endoplasmic reticulum recycling of SREBP cleavage-activating protein (SCAP)
Shao W and Espenshade PJ
The Journal of Biological Chemistry, 289(11), 7547-7557 (2014)