Merck
480754
Sigma-Aldrich
tert-ブチル ジアゾアセタート
別名:
(tert-Butoxycarbonyl)diazomethane, 1,1-Dimethylethyl diazoacetate, 2-Diazoacetic acid tert-butyl ester, 2-Diazonio-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]ethenolate, Diazoacetic acid 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl α-diazoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N2CHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
142.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
不純物
≤15% dichloromethane
品質水準
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
51-53 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
InChI Key
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
tert-ブチルジアゾアセテートは、シクロプロパン化、挿入、およびアジリジン形成反応を含む多数の有機変換に使用できます。 
アプリケーション
tert-ブチルジアゾアセテートは、触媒としてのキラルな(サレン)コバルト(III)ブロミド錯体の存在下で4-クロロスチレンとのシクロプロパン化を介し、高いエナンチオ選択性とトランス-シス選択性を有するtert-ブチル2-(4-クロロフェニル)シクロプロパン-1-カルボキシレートの製造に使用される場合があります。
これは、マンザシジンAの全合成の重要な出発原料です。また、2-ビニルインドールから2-ビニルシクロプロパ[b]インドリンのジアステレオ-およびエナンチオ選択的合成にも使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
480754-BULK:
480754-VAR:
480754-1G:4548174006634
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly enantioselective cyclopropanation of styrene derivatives using Co (III)-salen complex as a catalyst.
Fukuda T & Katsuki T
Tetrahedron, 53(21), 7201-7208 (1997)
[Copper (I)(Pyridine-Containing Ligand)] Catalyzed Regio-and Steroselective Synthesis of 2-Vinylcyclopropa [b] indolines from 2-Vinylindoles.
Pirovano V, et al.
Organic Letters, 20(2), 405-408 (2018)
Enantioselective 1, 3-dipolar cycloaddition reaction between diazoacetates and α-substituted acroleins: total synthesis of manzacidin A.
Kano T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2174-2175 (2006)
資料
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
関連コンテンツ
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
480754-1G4061838137173