Merck
752185
Sigma-Aldrich
ジアゾ酢酸ベンジル 溶液
10% in toluene
別名:
Benzyl 2-diazoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2O2
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
10% in toluene
屈折率
n20/D 1.504
密度
0.894 g/mL at 25 °C
官能基
ester
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-11-6-9(12)13-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI Key
JBBKWIFIXPBQGZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
45.0 °F
引火点(℃)
7.2 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
752185-BULK:
752185-25ML:4548173310169
752185-100ML:4548173310152
752185-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)