Merck
470813
Sigma-Aldrich
3-アセチルフェニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
163.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
不純物
<10% 3-acetylphenylboronic anhydride
mp
204-208 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Acetylphenylboronic acid can be used as a substrate:
  • In the synthesis of symmetric biaryls via oxidative dimerization using a palladium catalyst and water as a solvent.
  • In the synthesis of aryl fluorides through electrophilic fluorination reaction using acetyl hypofluorite.
  • In the coupling reactions of organoboranes with olefins using molecular oxygen and palladium catalyst.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
470813-VAR:
470813-BULK:
470813-25G:
470813-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
トルエン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
トルエン
Fluorination of aryl boronic acids using acetyl hypofluorite made directly from diluted fluorine
Vints I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(23), 11794-11797 (2013)