Merck
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
179.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
mp
102-107 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
683809-VAR:
683809-1G:
683809-5G:
683809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)