反応適合性
core: sodium
reagent type: catalyst
品質水準
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)C1([Na])C=CC=C1
InChI
1S/C8H11.Na/c1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h3-7H,1-2H3;
InChI Key
YPRNTBMNGJCVBM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
- ルテニウムベースのバイオコンジュゲート
- コバルトサンドイッチジホスフィン配位子とそのキレート化パラジウム錯体
- 非対称的置換ansa配位子を持つニオブおよびジルコニウム錯体
- 置換バナドセン
- イソプロピル置換シクロペンタジエン配位子
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
479551-VAR:
479551-5G:
479551-5G-PW:
479551-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック